Learn More
Invitrogen™ Anza™ Buffer Set
Código de producto. 15525720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 set
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15525720 1 set 1 set
1 options
Código de producto. 15525720 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor IVGN2008
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Includes
Tampón Anza™ 10X, tampón rojo Anza™ 10X
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
El sistema de clonación de enzimas de restricción Invitrogen Anza utiliza un sistema de tampón único para digestiones completas e incorpora enzimas de clonación Anza en un sistema sencillo y transparente.
  • Un tampón para todas las enzimas de restricción
  • Un protocolo de digestión para todos los tipos de ADN
  • Digestión completa en 15 minutos
  • Digestión durante la noche sin actividad estrella
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Conjunto de tampones
Para utilizar con (aplicación) Clonación tradicional
Línea de productos Anza
Cantidad 1 set
Incluye Tampón Anza (10X) de 2 ml
Tampón rojo Anza (10X) de 2 ml
Almacenar a entre - 5 y -30 °C.