Learn More
Invitrogen™ Anza™ 1 NotI
Código de producto. 15545670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2000 U
500 U
Tamaño de la unidad:
1 set
500 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15545670 2000 U 1 set
15582420 500 U 500 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15545670 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor IVGN0016
 Artículo restringido
En stock
Includes
Enzima de restricción Anza™, tampón 10X Anza™, tampón rojo 10X Anza™
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
El sistema de clonación de enzimas de restricción Invitrogen Anza utiliza un sistema de tampón único para digestiones completas e incorpora enzimas de clonación Anza en un sistema sencillo y transparente.
• Un tampón para todas las enzimas de restricción
• Un protocolo de digestión para todos los tipos de ADN
• Digestión completa en 15 minutos
• Digestión durante la noche sin actividad estrella
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Anza 1 NotI de 100 μl
Tampón Anza (10X) de 500 μl
Tampón rojo Anza (10X) de 500 μl
Almacenar a - 20 °C.
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima No I
Tampón compatible Tampón rojo Anza™ 10X, tampón Anza™ 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 2000 U
Tipo de producto Sistema de clonación de enzimas de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional
Línea de productos Anza