Learn More
(-)-Anymol, TRC
Código de producto. 30347464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30347464 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30347464 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6978601MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (-)-epi-Alpha-Bisabolol
CAS 78148-59-1
Fórmula molecular C15 H26 O
Cantidad 1 mg
Sinónimo 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-, (αR,1S)-, 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, (αR,1S)- (9CI), 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, [R-(R*,S*)]-, (αR,1S)-α,4-Dimet
Fórmula InChI InChI=1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15-/m1/s1
SMILES CC(=CCC[C@@](C)(O)[C@H]1CCC(=CC1)C)C
Nombre IUPAC (2R)-6-metil-2-[(1S)-4-metilciclohex-3-en-1-il]hept-5-en-2-ol
Peso molecular (g/mol) 222.366
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.198
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.