Learn More
(-)-Anymol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-epi-Alpha-Bisabolol |
| CAS | 78148-59-1 |
| Fórmula molecular | C15 H26 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-, (αR,1S)-, 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, (αR,1S)- (9CI), 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, [R-(R*,S*)]-, (αR,1S)-α,4-Dimet |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=CCC[C@@](C)(O)[C@H]1CCC(=CC1)C)C |
| Nombre IUPAC | (2R)-6-metil-2-[(1S)-4-metilciclohex-3-en-1-il]hept-5-en-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 222.366 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.198 |