Learn More
Abnova™ ANXA3 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate (Nondenatured)
Código de producto. 16120884
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16120884 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16120884 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor L017T6.100ug
Human overexpression lysate
Especificaciones
Línea de células HEK293
Para utilizar con (aplicación) Immunoprecipitation, Western Blot
Descripción ANXA3 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate(Non-Denatured)
N.º de referencia del gen BC000871
Tampón de lisis Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. ;Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Peso molecular Theoretical M.W. 36kDa
Plásmido pCMV-ANXA3 full length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell lysate was tested with anti-ANXA3 antibody (Mfr. No. H00000306-M12) by Western Blot.
Cantidad 100 μg
Tampón de almacenamiento In modified RIPA Lysis Buffer.
Especie del huésped Human
Concentración 2 mg/mL
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 100UG ANXA3 HEK293 Cell Transient Overexpression L
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol