Learn More
Witeg™ Anumbra™Placas Petri de cristal
Descripción
- Vidrio
- Incluye tapa
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Vidrio de borosilicato |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de Petri |
| Altura (métrico) | 15 mm |
| Diámetro (métrico) | 100 mm |