Learn More
ANTU, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Antu |
| CAS | 86-88-4 |
| Fórmula molecular | C11 H10 N2 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Thiourea, 1-naphthalenyl- (9CI), Urea, 1-(1-naphthyl)-2-thio- (7CI,8CI), N-1-Naphthalenylthiourea, 1-(1-Naphthyl)-2-thiourea, 1-(1-Naphthyl)thiourea, 1-Naphthylthiourea, ANTU, Alrato, Anturat, Bantu, Chemical 109, Dirax, Kripid, Krysid, N-1-Naphthylthiourea, NSC 3287, Naphthalen-1-ylthiourea, Naphtox, Rattrack, Smeesana, U 5227, α-Naphthylthiocarbamide, α-Naphthylthiourea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N2S/c12-11(14)13-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H3,12,13,14) |
| SMILES | NC(=S)Nc1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | Naftaleno-1-iltiourea |
| Peso molecular (g/mol) | 202.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.0565 |