Learn More
Antitumor agent-3, MedChemExpress
Código de producto. 16489477
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489477 5 mg 5 miligramos
16427016 100 mg 100 miligramos
16426938 10 mg 10 miligramos
16402997 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489477 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15961
MedChemExpress Antitumor agent-3 is a potent compound which comprises a new imidazopyridine having excellent antitumor activity as an active ingredient.
Antitumor agent-3 is a potent compound which comprises a new imidazopyridine having excellent antitumor activity as an active ingredient.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antitumor agent-3
CAS 420126-30-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H10F6N4S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 59 mg/mL (137.74 mM)
SMILES FC(C1=CC=C(NC2=NC(C3=C(C(F)(F)F)N=C4C=CC=CN43)=CS2)C=C1)(F)F
Peso molecular (g/mol) 428.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.35
Porcentaje de pureza 99.71%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death