Learn More
Cole-Parmer™ Embudo de pesaje de polipropileno antiestático
Código de producto. 15136526 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del tubo (métrico):
18 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Diámetro del tubo (métrico) Tamaño de la unidad
15136526 18 mm paquete de 20
1 options
Código de producto. 15136526 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0612706
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Garantice la transferencia completa de las muestras con estos embudos de pesaje de polipropileno (PP) desechables. Diseñados para adaptarse a matraces volumétricos
  • Embudo de pesaje grande de polipropileno antiestático
  • El tubo encaja fácilmente en matraces volumétricos para facilitar la transferencia
  • Un lado del embudo está aplanado para que pueda colocar el embudo en equilibrio
  • El microembudo está diseñado para adaptarse a las placas de micropocillos
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Diámetro del tubo (métrico) 18 mm
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Matraces de 500 ml y 1 l:
Tipo de producto Embudo de pesaje grande de polipropileno antiestático