Learn More
Antipirina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Antipyrine-d3 |
| CAS | 65566-62-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C11 2H3 H9 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3H-Pyrazol-3-one, 1,2-dihydro-5-methyl-1-(methyl-d3)-2-phenyl- (9CI), 2-Trideuteromethyl-3-methyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 1,2-Dihydro-5-methyl-1-(methyl-d3)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, Phenazone-d3, Phenazone-D3 (N-methyl-D3), Antipyrine-d3, Antipyrine-d3 (N-methyl-d3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 5-metil-2-fenil-1-(trideuteriometil)pirazol-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 191.24 |
| Mostrar más |