Learn More
Antipirina-d3 (N-metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Antipyrine-d3 |
| CAS | 65566-62-3 |
| Fórmula molecular | C11 2H3 H9 N2 O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8 H,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 5-metil-2-fenil-1-(trideuteriometil)pirazol-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 191.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.1138 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |