Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Antipyrine |
| Nombre de nota | 99% |
| Punto de fusión | 109°C to 113°C |
| Color | Blanco |
| Punto de ebullición | 319°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (Iodimetry) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 24,27 |
| Show More |