Learn More
Antipirina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488953 500 g 500 g
11478953 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488953 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11089.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 60-80-0 | C11H12N2O | 188.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-80-0
Fórmula molecular C11H12N2O
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD00003146
Clave InChI VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo antipyrine, phenazone, antipyrin, phenazon, analgesine, anodynine, anodynin, azophen, fenazone, 2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone
PubChem CID 2206
ChEBI CHEBI:31225
Nombre IUPAC 1,5-dimetil-2-fenilpirazol-3-ona
SMILES CC1=CC(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antipyrine
Punto de fusión 111°C to 114°C
Cantidad 500 g
Beilstein 157775
Índice Merck 14,716
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 98%