Learn More
Antipain, MP Biomedicals™
Código de producto. 11473991 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473991 5 mg 5 miligramos
11483991 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473991 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215284305
CAS 37691-11-5
Fórmula molecular C27H44N10O6
Peso molecular (g/mol) 604.71
Número MDL MFCD00135959
Clave InChI SDNYTAYICBFYFH-TUFLPTIASA-N
Sinónimo antipain, antipain hydrochloride dihydrate, antipain, >50000 u/mg, s-1-carboxy-2-phenylethyl carbamoyl-l-arginyl-l-valyl-argininal, 2s-2-1s-4-carbamimidamido-1-1s-1-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl carbamoyl-2-methylpropyl carbamoyl butyl carbamoyl amino-3-phenylpropanoic acid
PubChem CID 133126507
Nombre IUPAC (2S)-2-({[(1S)-4-[(diaminomethylidene)amino]-1-{[(1S)-1-{[(2S)-5-[(diaminomethylidene)amino]-1-oxopentan-2-yl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamoyl}butyl]carbamoyl}amino)-3-phenylpropanoic acid
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antipain
Color Amarillo
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 604.7
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Antipain Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Antipain Hydrochloride