Learn More
Antipain, clorhidrato, MP Biomedicals
Código de producto. 11463991 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
11463991 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 11463991 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215284301
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antipain
Nombre de nota Hydrochloride
CAS 37691-11-5
Fórmula molecular C27H44N10O6
Número MDL MFCD00135959
Cantidad 1 mg
Sinónimo antipain, antipain hydrochloride dihydrate, antipain, >50000 u/mg, s-1-carboxy-2-phenylethyl carbamoyl-l-arginyl-l-valyl-argininal, 2s-2-1s-4-carbamimidamido-1-1s-1-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl carbamoyl-2-methylpropyl carbamoyl butyl carbamoyl amino-3-phenylpropanoic acid
Clave InChI SDNYTAYICBFYFH-TUFLPTIASA-N
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C=O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-({[(1S)-4-[(diaminometilideno)amino]-1-{[(1S)-1-{[(2S)-5-[(diaminometilideno)amino]-1-oxopentan-2-il]carbamoil}-2-metilpropil]carbamoil}butil]carbamoil}amino)-3-fenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 604.71
PubChem CID 133126507
Formula Weight (peso de la fórmula) 604.7
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Antipain Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Antipain Hydrochloride