Learn More
Diclorhidrato de antipaína, Thermo Scientific™
Código de producto. 15465859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
15465859 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 15465859 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63680.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La antipaína inhibe la tripsina, la papaína y las caterpsinas A y B (un inhibidor reversible de las cisteína y serina proteasas). Se utiliza para evaluar el papel de las proteasas en las transformaciones celulares. Se utiliza para ayudar a identificar nuevas proteasas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antipain dihydrochloride
CAS 37682-72-7
Color Blanco a amarillo
Fórmula molecular C27H46Cl2N10O6
Número MDL MFCD00135957
Cantidad 5 mg
Sinónimo antipain dihydrochloride
Información de solubilidad 0,01 M en agua
Clave InChI GXQPAKIVOCLCHD-BXLPLHKWSA-N
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CC(C)[C@H](NC(CCCN=C(N)N)C=O)C(=O)NC(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 2-[[5-(diaminometilidenoamino)-1-[[1-[[5-(diaminometilidenoamino)-1-oxopentan-2-il]amino]-3-metil-1-oxobutan-2-il]amino]-1-oxopentan-2-il]carbamoilamino]-3-fenilpropanóico; dihidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 677.63
PubChem CID 24847649
Formula Weight (peso de la fórmula) 677.6
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,01 M en agua
Forma física Polvo