Learn More
Melford Antidolor
Descripción
Inhibidor reversible de la cisteína y serina proteasa de las catepsinas A y B, papaína y tripsina.
Inhibidor reversible de la cisteína y serina proteasa de las catepsinas A y B, papaína y tripsina.
Concentración de trabajo: 1-100uM.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 9087-70-1 |
| Fórmula molecular | C27H44N10O6-2HCl |
| Cantidad | 5 mg |