Learn More
Antioxidante 24, TRC
Código de producto. 30138740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138740 50 g 50 g
30136377 250 g 250 g
30011024 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138740 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA69750550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26741-53-7
Fórmula molecular C33 H50 O6 P2
Peso molecular (g/mol) 604.69
Sinónimo Phosphorous acid, cyclic neopentanetetrayl bis(2,4-di-tert-butylphenyl) ester (8CI), 2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane, 3,9-bis(2,4-di-tert-butylphenoxy)- (8CI), 3,9-Bis[2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane, Phenol, 2,4-di-tert-butyl-, dihydrogen phosphite cyclic neopentanetetrayl ester (8CI), 3,9-Bis(2,4-di-tert-butylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane, 3,9-Bis(2,4-ditert-butylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane, ADK Stab PEP 24, ADK Stab PEP 24G, AT 626, Alkanox P 24, Antioxidant 126, Antioxidant 24, Antioxidant 242, Antioxidant 3026, Antioxidant 626, Antioxidant 6260, Antioxidant 627A, Antioxidant TH 24, Bis(2,4-di-t-butylphenyl)pentaerythritol diphosphite, Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) pentaerythritol diphosphite, Bis(2,4-di-tert-butylphenyl)pentraerythritol diphosphite, Bruggolen H 175, Cyclic neopentanetetrayl bis(2,4-di-tert-butylphenyl phosphite), Di(2,4-di-tert-butylphenyl)pentaerythritol diphosphite, Doverphos S 9432, H 175, Irgafos 126, Irgafos 126FF, Irgafos 626, Irganox 242, KY 626, Magnafloc 6260, Mark PEP 24, Mark PEP 24G, PEP 24, PEP 24G, PEP 24Q, PL 34, Pentaerythritol bis(2,4-di-tert-butylbenzyl) diphosphite, Pentaerythritol bis(2,4-di-tert-butylphenyl phosphite), Pentaerythritol bis(2,4-di-tert-butylphenyl) diphosphite, Phos 5, RC 626, Songnox 6260, Songnox 6260FF, Songnox 6260PW, Sonox 626, THP 24, UV 242, Ultranox 2879A, Ultranox 624, Ultranox 626, Ultranox 626A, Ultranox 626GE, Ultranox 627AV, Ultranox 640, Weston 624, Weston 626, Weston MDW 626, Yiphos 3026, Cyclic Neopentanetetrayl Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) Ester Phosphorous Acid, 3,9-bis(2,4-Di-tert-butylphenoxy)- 2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane, 2,4-di-tert-Butylphenol Dihydrogen Phosphite Cyclic neopentanetetrayl Ester, ADK Stab PEP 24, ADK Stab PEP 24G, AT 626, Alkanox P 24, Antioxidant 126, Antioxidant 242, Antioxidant 626, Antioxidant 6260, Antioxidant TH 24, Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) pentaerythritol diphosphite, Bis(2,4-di-tert-butylphenyl)pentraerythritol diphosphite, Cyclic neopentanetetrayl bis(2,4-di-tert-butylphenyl phosphite), Di(2,4-di-tert-butylphenyl)pentaerythritol diphosphite, Doverphos S 9432, Irgafos 126, Irgafos 126FF, Irganox 242, KY 626 Magnafloc 6260, Mark PEP 24, Mark PEP 24G, PEP 24, PEP 24G, PEP 24Q, PL 34 Pentaerythritol bis(2,4-di-tert-butylphenyl phosphite), Pentaerythritol bis(2,4-di-tert-butylphenyl) diphosphite, Phos 5, Songnox 6260, Songnox 6260PW, UV 242, Ultranox 2879A, Ultranox 624 Ultranox 626, Ultranox 626A, Ultranox 626GE, Ultranox 627AV, Ultranox 640, Weston 624, Weston 626, Weston MDW 626, Yiphos 3026, 3,9-Bis[2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
Nombre IUPAC 3,9-bis(2,4-diterto-butilfenoxi)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5,5]undecano
SMILES CC(C)(C)c1ccc(OP2OCC3(COP(Oc4ccc(cc4C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC3)CO2)c(c1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antioxidant 24
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C33H50O6P2/c1-29(2,3)23-13-15-27(25(17-23)31(7,8)9)38-40-34-19-33(20-35-40)21-36-41(37-22-33)39-28-16-14-24(30(4,5)6)18-26(28)32(10,11)12/h13-18H,19-22H2,1-12H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 604.3083