Learn More
Antioxidante 1098, TRC
Código de producto. 30133063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133063 10 g 10 g
30138030 5 g 5 g
17937804 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133063 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA69752310G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23128-74-7
Fórmula molecular C40 H64 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 636.95
Sinónimo Hydrocinnamamide, N,N'-hexamethylenebis[3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy- (8CI), N,N'-1,6-Hexanediylbis[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanamide, 1,6-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamido)hexane, 1,6-Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionamido]hexane, 1,6-Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionylamino]hexane, 1,6-Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propylamido]hexane, 3,3'-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N,N'-hexamethylenedipropionamide, Antioxidant 1096, Antioxidant 1098, Chemnox 1098, GX 2921, HD 98, Heat stabilizer 1096, IX 1098, Irg 1098, Irganox 1090, Irganox 1098, Irganox 98, Irganox B 1096, KY 1098, Lowinox HD 98, N,N'-1,6-Hexamethylenebis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionamide, N,N'-Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl]hexamethylenediamine, N,N'-Bis[3-(3,5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl]hexamethylenediamine, N,N'-Bis[3-(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propionyl]hexamethylenediamine, N,N'-Hexamethylenebis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzenepropionamide), N,N'-Hexamethylenebis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamamide), N,N'-Hexamethylenebis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamide), N,N'-Hexamethylenebis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionamide], N,N'-Hexane-1,6-diylbis[3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenylpropionamide)], N,N'-Hexane-1,6-diylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionamide], TTAD
Nombre IUPAC 3-(3,5-diterto-butil-4-hidroxifenil)-N-[6-[3-(3,5-ditert-butil-4-hidroxifenil)propanoilamino]hexil]propanamida
SMILES CC(C)(C)c1cc(CCC(=O)NCCCCCCNC(=O)CCc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antioxidant 1098
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C40H64N2O4/c1-37(2,3)29-23-27(24-30(35(29)45)38(4,5)6)17-19-33(43)41-21-15-13-14-16-22-42-34(44)20-18-28-25-31(39(7,8)9)36(46)32(26-28)40(10,11)12/h23-26,45-46H,13-22H2,1-12H3,(H,41,43)(H,42,44)
Formula Weight (peso de la fórmula) 636.4866