Learn More
Antineoplaston A10, MedChemExpress
Código de producto. 16495398
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495398 10 mg 10 miligramos
16451587 50 mg 50 miligramos
16448117 5 mg 5 miligramos
16436006 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495398 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY128553
MedChemExpress Antineoplaston A10, a naturally occurring substance in human body, is a Ras inhibitor potentially for the treatment of glioma, lymphoma, astrocytoma and breast cancer.
Antineoplaston A10, a naturally occurring substance in human body, is a Ras inhibitor potentially for the treatment of glioma, lymphoma, astrocytoma and breast cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antineoplaston A10
CAS 91531-30-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H14N2O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1015.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H](CC1)C(NC1=O)=O)CC2=CC=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 246.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.26
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease