Learn More
Óxido de antimonio(V), 99,998 % (base metálica), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is used as flame retardants in acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) polymer, plastics, rubbers, paper and textiles. It finds use as a flocculant in the production of titanium dioxide. It also finds use in ion-exchange resin. It is also employed as catalyst in certain polymerization and oxidation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Antimony(V) oxide |
| Punto de fusión | 380°C (decomposition) |
| Color | Amarillo |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 25 g |
| Olor | Odorless |
| Aspecto | Yellowish powder |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% (Metal basis) |
| Densidad | 3.78 g/cm3 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. Slowly dissolves in warm HCl and warm KOH. Insoluble in HNO3 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Antimony(V) oxide, Puratronic
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P391-Recoger el vertido.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Antimony oxide