Learn More
Óxido de antimonio(V), 99,998 % (base metálica), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11360839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11360839 100 g 100 g
11350839 5 g 5 g
11370839 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11360839 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010643.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1314-60-9 | O5Sb2 | 323.515 g/mol
It is used as flame retardants in acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) polymer, plastics, rubbers, paper and textiles. It finds use as a flocculant in the production of titanium dioxide. It also finds use in ion-exchange resin. It is also employed as catalyst in certain polymerization and oxidation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-60-9
Fórmula molecular O5Sb2
Peso molecular (g/mol) 323.515
Número MDL MFCD00011216
Clave InChI LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo antimony pentoxide, diantimony pentoxide, antimonic oxide, antimony v oxide, diantimony pentaoxide, stibic anhydride, antimony pentaoxide, apox s, antimony oxide sb2o5, nyacol ago 40
PubChem CID 14813
Nombre IUPAC (dioxo-$l^{5}-estibanil)oxi-dioxo-$l^{5}-estibano
SMILES O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony(V) oxide
Punto de fusión 380°C (decomposition)
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metal basis)
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Slowly dissolves in warm HCl and warm KOH. Insoluble in HNO3
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.5
Olor Odorless
Aspecto Yellowish powder
Densidad 3.78
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Antimony(V) oxide, Puratronic
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimony oxide