Learn More
Óxido de antimonio(V), 30 % en H2O, dispersión coloidal, Thermo Scientific™
Código de producto. 11359267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359267 500 g 500 g
11349267 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040128.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Pirorretardante
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-60-9
Fórmula molecular O5Sb2
Peso molecular (g/mol) 323.515
Número MDL MFCD00011216
Clave InChI LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo antimony pentoxide, diantimony pentoxide, antimonic oxide, antimony v oxide, diantimony pentaoxide, stibic anhydride, antimony pentaoxide, apox s, antimony oxide sb2o5, nyacol ago 40
PubChem CID 14813
Nombre IUPAC (dioxo-$l^{5}-estibanil)oxi-dioxo-$l^{5}-estibano
SMILES O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony(V) oxide
Nombre de nota Colloidal dispersion
Forma física Partículas de 0,03 micrómetros en líquido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.5
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 30% in H2O