Learn More
Cloruro de antimonio(V), 99 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10489900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10489900 50 g Frasco de vidrio 50 g
10713591 250 g Frasco de vidrio 250 g
10636412 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10489900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201210500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7647-18-9 | Cl5Sb | 299.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-18-9
Fórmula molecular Cl5Sb
Peso molecular (g/mol) 299.02
Número MDL MFCD00011213
Clave InChI VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
PubChem CID 24294
Nombre IUPAC pentacloro-$l^{5}-estibano
SMILES Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 92.0°C (30.0 mmHg)
Nombre del producto químico o material Antimony(V)-chloride
Punto de fusión 2.8°C
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Fórmula lineal SbCl5
Fieser 01,42; 04,21; 05,18; 06,22; 07,12; 15,14; 17,17
Índice Merck 15, 686
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water forming hcl and antimonyoxide. Other solubilities: soluble in hcl, carbon disulfide, dichloromethane, soluble in an aqueous solution of tartaric acid,, ccl4 and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.01
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 2.36
Densidad 2.3600g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Antimony(V)-chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.