Learn More
Cloruro de antimonio(V), solución de 1 M en cloruro de metileno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15721819 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15721819 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
11924201 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15721819 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 434521000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.55€
    81.70€ / 100 ml
    Ahorro 5.85€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7647-18-9 | Molecular Formula: Cl5Sb | Molecular Weight: 299.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Antimony(V)-chloride
CAS 7647-18-9, 75-09-2
Color Amarillo
Forma física Solución
Cantidad 100 mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.442
Densidad 1.4420g/mL
Fórmula molecular Cl5Sb
Fórmula lineal SbCl5
Número MDL MFCD00011213
Índice Merck 15,686
Sinónimo antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
Clave InChI VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
SMILES Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC pentacloro-$l^{5}-estibano
Peso molecular (g/mol) 299.02
PubChem CID 24294
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.01
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Antimony(V) chloride, 1M solution in methylene chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane, Antimony pentachloride