Learn More
Trifluoruro de antimonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10002450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10002450 100 g Frasco de plástico 100 g
10685452 5 g Frasco de plástico 5 g
10791081 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10002450 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 191241000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-56-4 | F3Sb | 178.75 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-56-4
Fórmula molecular F3Sb
Peso molecular (g/mol) 178.76
Número MDL MFCD00011218
Clave InChI GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438
PubChem CID 24554
Nombre IUPAC trifluorostibano
SMILES F[Sb](F)F
Especificaciones
Punto de ebullición 376.0°C
Nombre del producto químico o material Antimony trifluoride
Punto de fusión 292.0°C
Nombre de nota 98%
Color Blanco a gris
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodimetry)
Fórmula lineal SbF3
Fieser 05,526; 06,553
Índice Merck 15, 697
Información de solubilidad Solubility in water: 3850g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water, insoluble in nh3
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.75
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Antimony trifluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.