Learn More
Tricloruro de antimonio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10600321 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10600321 250 g 250 GR
1 options
Código de producto. 10600321 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/8202/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 223°C
Punto de fusión 73°C
CAS 10025-91-9
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Fórmula molecular Cl3Sb
Número MDL 11212
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.11g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Antimony trichloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.