Learn More
Tricloruro de antimonio, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13418548 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13418548 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10616241 5 g Frasco de vidrio 5 g
10430661 100 g Frasco de vidrio 100 g
10720862 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13418548 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 401370025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-91-9
Fórmula molecular Cl3Sb
Peso molecular (g/mol) 228.11
Número MDL MFCD00011212
Clave InChI FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 223.0°C
Nombre del producto químico o material Antimony trichloride
Punto de fusión 73.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo, cristales y/o trozos
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal SbCl3
Número UN 1733
Fieser 08,19
Índice Merck 15,696
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted hcl,, soluble in chloroform (+/- 22%), soluble in alcohol, benzene, carbon disulfide,, acetone, tartaric acid, ccl4, insoluble in pyridine, quinoline, organic bases
Nombre IUPAC tricloroestibano
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.11
Porcentaje de pureza ≥99.0% (Iodimetry)
Grado Reactivo ACS