Learn More
Tribromuro de antimonio, 97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15259826 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15259826 250 g 250 g
15249826 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15259826 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 318402500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-61-9 | Br3Sb | 361.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-61-9
Fórmula molecular Br3Sb
Peso molecular (g/mol) 361.48
Clave InChI RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
PubChem CID 24615
Nombre IUPAC tribromoestibano
SMILES Br[Sb](Br)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 280.0°C
Nombre del producto químico o material Antimony tribromide
Punto de fusión 97.0°C
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Fórmula lineal SbBr3
Índice Merck 15,695
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.48
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure