Learn More
Tribromuro de antimonio, 97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 280.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Antimony tribromide |
| Punto de fusión | 97.0°C |
| Cantidad | 50 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (Argentometry) |
| Fórmula lineal | SbBr3 |
| Índice Merck | 15,695 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.48 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Mostrar más |