Learn More
Estándar de antimonio para ICP, 1000μ g/ml de HCl al 20 %, grado de garantía, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
| Analito | Concentración |
|---|---|
| Sb | 1000 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Antimony Standard |
| Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
| CAS | 1309-64-4, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Certificado de análisis | El Certificado de Análisis de Garantía informa hasta 39 elementos a nivel ppb. |
| % mín. CAS | 0.1, 20.0, 79.9 |
| Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis. |
| % máx. CAS | 0.1, 20.0, 79.9 |
| Fórmula molecular | O3Sb2 |
| Número MDL | MFCD00011214 |
| Técnica | AA, ICP |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 1000µg/ml antimony
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, antimony
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio