Learn More
Varilla de antimonio, 12,7 mm de diámetro x 10 cm de largo, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485915 1 Pc. cada uno
15495915 5 Pc. paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485915 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010098.KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.50€
    76.65€ / paquete de 1
    Ahorro 8.85€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-36-0
Fórmula molecular Sb
Peso molecular (g/mol) 121.76
Número MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clave InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Nombre IUPAC antimonio
SMILES [Sb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony rod
Nombre de nota 12.7mm (0.50 in.) dia. x 10cm (3.9 in.) long
Cantidad 1 Pc.
Olor Odorless
Peso ≈81.2g (0.178lbs)/10cm piece
Formulario Pieza de ≈81,2 g (0,178 libras)/10 cm, varilla de fundición
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.8%