Learn More
Polvo de antimonio, malla -100, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391138 1 kg 1 Kg
11301148 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010100.A1
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-36-0
Fórmula molecular Sb
Peso molecular (g/mol) 121.76
Número MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clave InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Nombre IUPAC antimonio
SMILES [Sb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony powder
Punto de ebullición 1380°C
Cantidad 1 kg
Tamaño de malla −100 Mesh
Olor Odorless
Peso Apparent density: 2.4g/cm3 to 2.9g/cm3
Formulario Polvo, densidad aparente 2,4-2,9 g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2871
Porcentaje de pureza 99.5%