Learn More
Hidrato de tartrato de potasio antimonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434243 100 g 100 g
11444243 500 g 500 g
11454243 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434243 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10889.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 331753-56-1 | C8H4K2O12Sb2 | 613.83 g/mol
Antimony potassium tartrate hydrate is a compound used in the treatment of schistosomiasis. It is also used in the textile industry to aid in binding certain dyes to fabrics. It finds application in medicine as an expectorant and a nauseant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de tartrato de potasio antimonio es un compuesto utilizado en el tratamiento de la esquistosomiasis. También se utiliza en la industria textil para ayudar a la unión de determinados colorantes a los tejidos. Se usa en la medicina como expectorante y como nauseante.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en etanol.
Notas
Incompatible con ácidos minerales, bases fuertes, carbonatos, plomo, sales de plata y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 331753-56-1
Fórmula molecular C8H4K2O12Sb2
Peso molecular (g/mol) 613.83
Número MDL MFCD00148863
Clave InChI GUJUCWZGYWASLH-UHFFFAOYNA-J
Sinónimo potassium antimony tartrate hydrate, potassium antimony iii tartrate hydrate, acmc-20ajv8, antimony 3+ potassium hydrate ditartrate
Nombre IUPAC dipotassium 5,11-dioxo-2,6,8,12,13,14-hexaoxa-1,7-distibatricyclo[8.2.1.1⁴,⁷]tetradecane-3,9-dicarboxylate
SMILES [K+].[K+].[O-]C(=O)C1O[Sb]2OC(C(O[Sb]3OC1C(=O)O3)C([O-])=O)C(=O)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony potassium tartrate hydrate
Densidad 2.607 g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 100 g
Número UN UN1551
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 613.82 (anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium antimonyl tartrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.