Learn More
Piezas de antimonio, 5 mm y hacia abajo, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11341788 10 g 10 g
11351788 50 g 50 g
11361788 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11341788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011676.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-36-0
Fórmula molecular Sb
Peso molecular (g/mol) 121.76
Número MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clave InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Nombre IUPAC antimonio
SMILES [Sb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray pieces
Densidad 6.68 g/cm3
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9999% (Metals basis)
Formulario Piezas, 5 mm y hacia abajo