Learn More
Sulfuro de antimonio(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10066143 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10066143 100 g Frasco de vidrio 100 g
10082930 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10066143 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223591000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1345-04-6 | S3Sb2 | 339.70 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1345-04-6
Fórmula molecular S3Sb2
Peso molecular (g/mol) 339.70
Número MDL MFCD00011217
Clave InChI NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Antimony trisulfide
Nombre IUPAC diantimony(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 1150°C
Nombre del producto químico o material Antimony(III) sulfide
Punto de fusión 550°C
Nombre de nota 98%
Color Gris a negro
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Sb2S3)
Fórmula lineal Sb2S3
Índice Merck 15, 701
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. hcl and alkali hydroxides,soluble in alcohol,soluble in amminium hydrogen sulfide,insoluble in acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.67
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Antimony(III) sulfide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2