Learn More
Óxido de antimonio (III), TRC
Código de producto. 30333272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30333272 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30333272 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA69753025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony Trioxide
CAS 1309-64-4
Cantidad 25 g
Fórmula molecular Sb2O3
Sinónimo Antimony oxide (Sb2O3), 100A, A 120, A 120 (corrosion inhibitor), ACC-BS, AN 800, AO 112, AO 3, AO 5, AP 50, AP 50 (metal oxide), AT 3, AT 3B, AT 3CN, Antimonious oxide, Antimony Bloom 100A, Antimony Bloom 500A, Antimony oxide, Antimony oxide (O3Sb2), Antimony oxide (SbO1.5), Antimony sesquioxide, Antimony trioxide, Antimony trioxide (Sb2O3), Antimony white, Antimony(3+) oxide, Antis N, Antis W, Antox, Atox B, Atox F, Atox R, Atox S, Bluestar RG, Bluestar Z, C.I. 77052, C.I. Pigment White 11, Chemetron Fire Shield, Dechlorane A-O, Diantimony trioxide, Exitelite, F 45, F 45 (oxide), FCP 100, FCP-AT 3, FCP-AT 3CN, FSPO 405, Fire Cut AT 3, Fire Cut AT 3CN, FireShield H, FireShield LS-FR, Fireshield FSPO 405, Flame Cut 610, Flame Cut 610R, Flameguard VF 59, Flowers of antimony, Garoflam SB 96DINP, HM 203P, HT 105, KN, KN (oxide), LO 112, LS-FR, LSB 80, MIC 3, MSA, MSA (flame retardant), MSF, Microfine AO 3, Microfine AO 5, NT 3H, Nyacol A 1510LP, Nyacol A 1530, Octoguard FR 10, P 3, PATOX-MF, Patox A, Patox C, Patox CF, Patox H, Patox HS, Patox K, Patox L, Patox M, Patox MK, Patox MZ, Patox P, Patox S, Patox SUF, Patox U, Performax 401, Poliflam HT 3, Polysafe 100T, Polysafe 60, Pyroguard AN 700, Pyroguard AN 800, Pyroguard AN 800T, Pyroguard AN 900, RAC 1, S 05N, SB 203, SBO-G, SHLB 80, Sanka Anchimonzol C, Sb-S, Selectipur 7835, Stibiox MS, Stibital, Stox W 60, TMS, TMS (flame retardant), TT 88, Thermoguard B, Thermoguard L, Thermoguard S, Timonox, Timonox RT, Timonox Red Star, Timonox Red Star TMS, Timonox White Star, Triox Blanc, Trutin 40, UF, UF (oxide), Ultrafine II, White Star, White Star N
Fórmula InChI InChI=1S/3O.2Sb
SMILES O=[Sb]O[Sb]=O
Nombre IUPAC oxo(oxostibaniloxi)estibano
Peso molecular (g/mol) 291.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.7924