Learn More
Óxido de antimonio(III), polvo blanco, Puratronic™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475955 50 g 50 g
11320839 5 g 5 g
11330839 25 g 25 g
11340839 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15475955 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010641.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
Antimony(III) oxide finds use as flame retardant wherein it synergistically acts with halogenated materials. It is employed in opacifying glasses, ceramics and enamels. In the preparation of optical and ruby glass, antimony trioxide serves as a bubble remover. Further, it is a useful catalyst in the production of polyethylene terephthalate (PET plastic) and the vulcanization of rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-64-4
Fórmula molecular O3Sb2
Peso molecular (g/mol) 291.52
Número MDL MFCD00011214
Clave InChI GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC trioxidandiuro de diantimonio(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 1550°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Antimony(III) oxide
Punto de fusión 656°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Densidad 5.67
Información de solubilidad Very slightly soluble in water; soluble in potassium hydroxide,hydrochloricacid and acetic acid; insoluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.5
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Antimony(III) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimony trioxide, Lead monoxide, Arsenic trioxide