Learn More
Óxido de antimonio(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Antimony(III) oxide is used as a catalyst, vulcanization of rubber, an opacifying agent for glasses, ceramics and enamels. It is used as a flame retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El óxido de antimonio(III) se utiliza como catalizador, en la vulcanización de caucho, como agente opacificante para gafas, material de cerámica y esmaltes. Se utiliza como pirorretardante.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes bien sellados. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1550°C (sublimation) |
| Nombre del producto químico o material | Antimony (III) oxide |
| Punto de fusión | 656°C |
| Cantidad | 2500 g |
| Olor | Odorless |
| Densidad | 5.67 |
| Índice Merck | 14,711 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.5 |
| Porcentaje de pureza | 99% |