Learn More
Óxido de antimonio(III), 99,6 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It finds applications in flame retardants, catalysts, batteries, and alloys. It acts as an opacifying agent in glasses, ceramics and enamels. It is used as a catalyst in the manufacture of PET plastic (polyethylene terephthalate), and the vulcanization of rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1550°C (sublimation) |
| Nombre del producto químico o material | Antimony(III) oxide |
| Punto de fusión | 656°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo APS de 1,1-1,8 micrómetros |
| Cantidad | 500 g |
| Olor | Odorless |
| Aspecto | White powder |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.6% min (Metal basis) |
| Densidad | 5.67 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Antimony(III) oxide
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Antimony trioxide