Learn More
Óxido de antimonio(III), 99,6 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377317 50 g 50 g
11387317 500 g 500 g
11397317 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11377317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011579.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
It finds applications in flame retardants, catalysts, batteries, and alloys. It acts as an opacifying agent in glasses, ceramics and enamels. It is used as a catalyst in the manufacture of PET plastic (polyethylene terephthalate), and the vulcanization of rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-64-4
Fórmula molecular O3Sb2
Peso molecular (g/mol) 291.52
Número MDL MFCD00011214
Clave InChI GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Antimony trioxide
Nombre IUPAC trioxidandiuro de diantimonio(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 1550°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Antimony(III) oxide
Punto de fusión 656°C
Color Blanco
Forma física Polvo APS de 1,1-1,8 micrómetros
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6% min (Metal basis)
Información de solubilidad Poor solubility in water. Slowly dissolves in warm HCl or warm KOH solutions.
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.5
Olor Odorless
Aspecto White powder
Densidad 5.67 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Antimony(III) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimony trioxide, Lead monoxide, Arsenic trioxide