Learn More
Isopropoxida de antimonio(III), 99,9 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348028 25 g 25 g
11358028 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036589.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18770-47-3 | C9H21O3Sb | 299.024 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18770-47-3
Fórmula molecular C9H21O3Sb
Peso molecular (g/mol) 299.024
Número MDL MFCD00143623
Clave InChI HYPTXUAFIRUIRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo antimony iii isopropoxide, antimony 3+ tripropan-2-olate, triisopropoxyantimony, acmc-209epx, antimony iii propan-2-olate, antimony 3+ ; propan-2-olate, 2-propanol,antimony 3+ salt 9ci, antimony 3+ ion tris propan-2-olate, antimony 3+ tris propan-2-olate
PubChem CID 3034303
Nombre IUPAC antimonio(3 +);propan-2-olato
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Sb+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony(III) isopropoxide
Color Incolora
Densidad 1.31 g/mL
Punto de ebullición 68°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 77°C (141°F)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 g
Número UN UN3082
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.8
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Líquido