Learn More
Yoduro de antimonio(III), ultra seco, 99,998% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495040 1 g 1 g
11363837 5 g 5 g
11373837 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495040 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035676.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 7790-44-5 | I3Sb | 502.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-44-5
Fórmula molecular I3Sb
Peso molecular (g/mol) 502.47
Número MDL MFCD00016322
Clave InChI KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine #
PubChem CID 24630
SMILES [Sb+3].[I-].[I-].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 420°C
Nombre del producto químico o material Antimony(III) iodide
Punto de fusión 168°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 1 g
Olor Acrid
Envase Ampolla
Sensibilidad Moisture sensitive
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Índice Merck 14,710
Información de solubilidad Decomposed by water to SbOI.
Nombre IUPAC antimony(3+) triiodide
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.46
Porcentaje de pureza 99.998%