Learn More
Fluoruro de antimonio(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Antimony(III) fluoride is used as a reagent in inorganic and organofluorine chemistry. It acts as a fluorination reagent and electroplating agent. Further, it is used in the preparation of dye, pottery, porcelains, ceramic enamels and glazes. It is utilized in the preparation of freon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El fluoruro de antimonio(III) se utiliza como reactivo en química inorgánica y organofluorina. Actúa como reactivo de fluoración y un agente de galvanizado. Además, se utiliza en la preparación de tinte, cerámica, porcelanas, esmaltes cerámicos y otros esmaltes. Se utiliza en la preparación de freón.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol y acetona. Insoluble en amoníaco.
Notas
Sensible a la humedad. Es incompatible con ácidos, ácido perclórico, agua y agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 376°C |
| Nombre del producto químico o material | Antimony(III) fluoride |
| Punto de fusión | 292°C |
| Cantidad | 250 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 4.379 |
| Número UN | UN2923 |
| Índice Merck | 14,709 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,methanol and acetone. Insoluble in ammonia. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Antimony(III) fluoride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Antimony triflouride