Learn More
Etóxido de antimonio(III), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354758 25 g 25 g
11374758 5 g 5 g
11364758 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11354758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043097.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10433-06-4 | C6H15O3Sb | 256.943 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10433-06-4
Fórmula molecular C6H15O3Sb
Peso molecular (g/mol) 256.943
Número MDL MFCD00015123
Clave InChI JGOJQVLHSPGMOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo antimony triethoxide, triethoxyantimony, acmc-20alrx, sb oet 3, antimony iii ethoxide, antimony 3+ ; ethanolate, ethanol, antimony 3+ salt 9ci, antimony 3+ tris ethoxide, antimony 3+ ion tris ethoxide
PubChem CID 66326
Nombre IUPAC antimonio(3+); etanolato
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Sb+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony (III) ethoxide
Densidad 1.524 g/mL
Punto de ebullición 95°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 g
Número UN UN3082
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.9
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Líquido