Learn More
Antimony(III Chloride, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Código de producto. 15682000 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15682000 500 g Glass bottle 500 g
1 options
Código de producto. 15682000 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 215783500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 283°C
Nombre del producto químico o material Antimony(Iii) Chloride
Punto de fusión 73.4°C
CAS 10025-91-9
Color Blanco
Forma física Crystalline, Powder
Cantidad 500 g
Fórmula molecular Cl3Sb
Fórmula lineal SbCl3
Número MDL MFCD00011212
Número UN UN1733
Sinónimo antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
Clave InChI FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Nombre IUPAC antimony(3+) trichloride
Peso molecular (g/mol) 228.11
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.12g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus
Envase Glass bottle
Presión de vapor 1mmHg (49°C)
Densidad Vapor Density: 7.9 (vs air)