Learn More
Antimony(Iii) Chloride, puriss. p.a.ACS Reagent, ≥99.0% (RT), Solstice
Código de producto. 15660980 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15660980 100 g Frasco de polietileno 100 g
15670980 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15660980 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 10774100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., ACS reagent,≥99.0% (RT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-91-9
Fórmula molecular Cl3Sb
Peso molecular (g/mol) 228.11
Número MDL MFCD00011212
Clave InChI FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
Nombre IUPAC tricloroestibano
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 283°C
Nombre del producto químico o material Antimony(Iii) Chloride
Punto de fusión 73.4°C
Color Blanco
Cantidad 100 g
Fórmula lineal SbCl3
Número UN UN1733
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (RT)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Crystals/Powder
Presión de vapor 1mmHg (49°C)
Densidad 3.140g/cu.cm; Vapor Density: 7.9 (vs air)
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.