Learn More
Cloruro de antimonio(III), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423944 100 g 100 g
11433944 500 g 500 g
11443944 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423944 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11944.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El cloruro de antimonio(III) se utiliza para detectar ciertos compuestos, como los colesteroles. Es un agente complejo que se utiliza en la prueba colorimétrica de Carr-Price para detectar carotenoides incluyendo la vitamina A. Se emplea como mordiente y pirorretardante en tejidos. Se utiliza como catalizador de las reacciones de cloración y polimerización. Se usa para revestir el acero para hacer bronce, como material de corte de sal antimonio y como conservante en medicina. Se utiliza como reactivo analítico para cloral y aromáticos.
Solubilidad
Soluble en agua, ácido clorhídrico, alcohol, benceno, disulfuro de carbono, dioxano, cloroformo, éter, acetona y tetracloruro de carbono. Insoluble en bases orgánicas.
Notas
Sensible a la humedad y higroscópico en la naturaleza. Es corrosivo para los metales y tejidos. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes. Se descompone en agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-91-9
Fórmula molecular Cl3Sb
Peso molecular (g/mol) 228.11
Número MDL MFCD00011212
Clave InChI FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 223.5°C
Nombre del producto químico o material Antimony (III) chloride
Punto de fusión 73.4°C
Cantidad 100 g
Olor Pungent
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 3.14
Número UN UN1733
Índice Merck 14,707
Información de solubilidad Soluble in water,hydrochloric acid,alcohol,benzene,carbon disulfide,dioxane,chloroform,ether,acetone and carbon tetrachloride. Insoluble in organic bases.
Nombre IUPAC tricloroestibano
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.11
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Antimony(III) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimony trichloride