Learn More
Antimony(III) Chloride, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15623270 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15623270 5 g Glass Bottle 5 g
15603270 100 g Glass Bottle 100 g
15613270 500 g Glass Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15623270 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3113755G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥99,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-91-9
Fórmula molecular Cl3Sb
Peso molecular (g/mol) 228.11
Número MDL MFCD00011212
Clave InChI FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
Nombre IUPAC tricloroestibano
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 283°C
Nombre del producto químico o material Antimony(Iii) Chloride
Punto de fusión 73.4°C
Cantidad 5 g
Fórmula lineal SbCl3
Número UN UN1733
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Glass Bottle
Presión de vapor 1mmHg (49°C)
Densidad 3.140g/3; Vapor Density: 7.9 (vs air)