Learn More
Bromuro de antimonio(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368688 50 g 50 g
11378688 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368688 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041573.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7789-61-9 | Br3Sb | 361.472 g/mol
Antimony(III) bromide is used in the synthesis of antimony compounds, in semiconductors and chemical analysis. It acts as a fire retardant in polyethylene polymers, as mordant and in dyeing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-61-9
Fórmula molecular Br3Sb
Peso molecular (g/mol) 361.472
Número MDL MFCD00016317
Clave InChI RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
PubChem CID 24615
Nombre IUPAC tribromoestibano
SMILES Br[Sb](Br)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 280°C
Nombre del producto químico o material Antimony(III) bromide
Punto de fusión 96.6°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.74
Sensibilidad Moisture sensitive
Aspecto White powder
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Densidad 4.148 g/cm3
Información de solubilidad Soluble in alcohol,acetone,ammonia,benzene,chloroform,dilute hydrochloric acid,hydrobromic acid and carbon disulfide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.48